Merck
603996
Sigma-Aldrich
乙酸锂-13C2
99 atom % 13C
别名:
乙酸-13C2 锂盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
13CH313CO2Li
分子量:
67.97
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352001
PubChem物質ID:
同位素純度
99 atom % 13C
形狀
solid
質量偏移
M+2
SMILES 字串
[Li+].[13CH3][13C]([O-])=O
InChI
1S/C2H4O2.Li/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);/q;+1/p-1/i1+1,2+1;
InChI 密鑰
XIXADJRWDQXREU-AWQJXPNKSA-M
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)