Merck
603910
Sigma-Aldrich
Acetanilide-(ring-13C6)
99 atom % 13C
别名:
N-(Phenyl-13C6)acetamide
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3CONH13C6H5
分子量:
141.12
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352202
PubChem物質ID:
同位素純度
99 atom % 13C
bp
304 °C (lit.)
mp
113-115 °C (lit.)
密度
1.274 g/mL at 25 °C
質量偏移
M+6
SMILES 字串
CC(=O)N[13c]1[13cH][13cH][13cH][13cH][13cH]1
InChI
1S/C8H9NO/c1-7(10)9-8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,1H3,(H,9,10)/i2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,8+1
InChI 密鑰
FZERHIULMFGESH-OLGKHRKTSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)