Merck
593125
Sigma-Aldrich
乙酸钠-2-13C,d3
99 atom % 13C, 50-60 atom % D
别名:
乙酸-2-13C,2,2,2-d3 钠盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
13CD3CO2Na
CAS号:
分子量:
86.04
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12142200
PubChem物質ID:
同位素純度
99 atom % 13C
50-60 atom % D
形狀
solid
分子量
84.53 by atom % calculation (at 50 atom % D)
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
質量偏移
M+4
SMILES 字串
[2H][13C]([2H])([2H])C(=O)O[Na]
InChI
1S/C2H4O2.Na/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);/q;+1/p-1/i1+1D3;
InChI 密鑰
VMHLLURERBWHNL-SPZGMPHYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1