Merck
592587
Sigma-Aldrich
N-(2,4-二甲基苯基)甲酰胺
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3)2C6H3NHCHO
CAS号:
分子量:
149.19
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
mp
114-118 °C (lit.)
官能基
amide
SMILES 字串
[H]C(=O)Nc1ccc(C)cc1C
InChI
1S/C9H11NO/c1-7-3-4-9(10-6-11)8(2)5-7/h3-6H,1-2H3,(H,10,11)
InChI 密鑰
JOFDPSBOUCXJCC-UHFFFAOYSA-N
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)