Merck
590967
Sigma-Aldrich
辛酸-7-13C
99 atom % 13C
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH313CH2(CH2)5CO2H
分子量:
145.20
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
51113400
PubChem物質ID:
同位素純度
99 atom % 13C
bp
237 °C (lit.)
mp
16 °C (lit.)
密度
0.916 g/mL at 25 °C
質量偏移
M+1
SMILES 字串
C[13CH2]CCCCCC(O)=O
InChI
1S/C8H16O2/c1-2-3-4-5-6-7-8(9)10/h2-7H2,1H3,(H,9,10)/i2+1
InChI 密鑰
WWZKQHOCKIZLMA-VQEHIDDOSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)