Merck
589292
Sigma-Aldrich
石胆酸-11,12-d2
97 atom % D
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C24D2H38O3
CAS号:
分子量:
378.58
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352202
PubChem物質ID:
同位素純度
97 atom % D
品質等級
mp
184-186 °C (lit.)
質量偏移
M+2
SMILES 字串
[H][C@]12CC[C@@]3([H])[C@]4([H])CC[C@H]([C@H](C)CCC(O)=O)[C@@]4(C)C([2H])C([2H])[C@]3([H])[C@@]1(C)CC[C@@H](O)C2
InChI
1S/C24H40O3/c1-15(4-9-22(26)27)19-7-8-20-18-6-5-16-14-17(25)10-12-23(16,2)21(18)11-13-24(19,20)3/h15-21,25H,4-14H2,1-3H3,(H,26,27)/t15-,16-,17-,18+,19-,20+,21+,23+,24-/m1/s1/i11D,13D/t11?,13?,15-,16-,17-,18+,19-,20+,21+,23+,24-
InChI 密鑰
SMEROWZSTRWXGI-YBRLEOEUSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)