Merck
58924
Sigma-Aldrich
(-)-异长叶烯
≥98.0% (sum of enantiomers, GC)
别名:
(1R)-2,2,7,7-四甲基三环[6.2.1.01.6]十一-5-烯
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C15H24
CAS号:
分子量:
204.35
Beilstein:
2207559
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
≥98.0% (sum of enantiomers, GC)
光學活性
[α]20/D −138±2°, c = 1% in ethanol
折射率
n20/D 1.499
bp
255-256 °C
密度
0.930 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES 字串
CC1(C)CCC=C2C(C)(C)[C@H]3CC[C@@]12C3
InChI
1S/C15H24/c1-13(2)8-5-6-12-14(3,4)11-7-9-15(12,13)10-11/h6,11H,5,7-10H2,1-4H3/t11-,15-/m0/s1
InChI 密鑰
CQUAYTJDLQBXCQ-NHYWBVRUSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
(-)-异长叶烯是一种倍半萜,可以在松果和日本柳杉精油中找到。
應用
(-)-异长叶烯可用于制备(-)-异长叶烯酮,一种有效的驱虫剂。
其他說明
该(-)-异长叶烯的对映体纯度为93%;因此,它是商业上提供的纯度最高的材料;双键可以被环氧化
象形圖
Flame
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Flam. Liq. 3
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
120.2 °F - closed cup
閃點(°C)
49 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
Isolongifolenone: a novel sesquiterpene repellent of ticks and mosquitoes.
Zhang A, et al.
Journal of Medical Entomology, 46(1), 100-106 (2009)
R. Ranganathan et al.
Tetrahedron, 26, 621-621 (1970)
Suppression of SOS-inducing activity of chemical mutagens by metabolites from microbial transformation of (-)-isolongifolene.
Sakata K, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 58(4), 2164-2167 (2010)
Rienaecker, R. and Graefe, J
Angewandte Chemie (International Edition in English), 97, 348-348 (1985)