Merck
588407
Sigma-Aldrich
Boc-Glu-OBzl-13C5,15N
98 atom % 15N, 98 atom % 13C, 97% (CP)
别名:
L-Glutamic acid 13C5,15N, N-t-Boc, α-O-Benzyl ester
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
HO213C13CH213CH213CH(15NH-Boc)13CO2(Bzl)
分子量:
343.32
分類程式碼代碼:
12352209
PubChem物質ID:
同位素純度
98 atom % 13C
98 atom % 15N
化驗
97% (CP)
形狀
solid
技術
bio NMR: suitable
應用
peptide synthesis
官能基
Boc
質量偏移
M+6
SMILES 字串
O[13C]([13CH2][13CH2][13C@H]([15NH]C(OC(C)(C)C)=O)[13C](OCC1=CC=CC=C1)=O)=O
InChI
1S/C17H23NO6/c1-17(2,3)24-16(22)18-13(9-10-14(19)20)15(21)23-11-12-7-5-4-6-8-12/h4-8,13H,9-11H2,1-3H3,(H,18,22)(H,19,20)/t13-/m0/s1/i9+1,10+1,13+1,14+1,15+1,18+1
InChI 密鑰
CVZUKWBYQQYBTF-BPKRSFCFSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)