Merck
588105
Sigma-Aldrich
十七酰基-L-肉毒碱盐酸盐
99% (CP)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C24H44NO4 · HCl
分子量:
447.07
分類程式碼代碼:
12352108
PubChem物質ID:
化驗
99% (CP)
形狀
solid
mp
158-159 °C (lit.)
SMILES 字串
Cl.[H][C@](CC([O-])=O)(C[N+](C)(C)C)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C24H47NO4.ClH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-24(28)29-22(20-23(26)27)21-25(2,3)4;/h22H,5-21H2,1-4H3;1H/t22-;/m0./s1
InChI 密鑰
SYUSIANKHPXISE-FTBISJDPSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)