Merck
587931
Sigma-Aldrich
氯苯-4-13C
99 atom % 13C
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
13CC5H5Cl
CAS号:
分子量:
113.55
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352101
PubChem物質ID:
同位素純度
99 atom % 13C
bp
132 °C (lit.)
mp
-45 °C (lit.)
密度
1.116 g/mL at 25 °C
質量偏移
M+1
SMILES 字串
Clc1cc[13cH]cc1
InChI
1S/C6H5Cl/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H/i1+1
InChI 密鑰
MVPPADPHJFYWMZ-OUBTZVSYSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3
儲存類別代碼
3 - Flammable Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
80.6 °F - closed cup
閃點(°C)
27 °C - closed cup
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)