Merck
587915
Sigma-Aldrich
-二甲苯-二甲基-d6
98 atom % D
别名:
1,3-二甲基-d6-苯
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8D6H4
CAS号:
分子量:
112.20
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352002
PubChem物質ID:
同位素純度
98 atom % D
化驗
99% (CP)
bp
138-139 °C (lit.)
mp
-48 °C (lit.)
密度
0.916 g/mL at 25 °C
質量偏移
M+6
SMILES 字串
[2H]C([2H])([2H])c1cccc(c1)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C8H10/c1-7-4-3-5-8(2)6-7/h3-6H,1-2H3/i1D3,2D3
InChI 密鑰
IVSZLXZYQVIEFR-WFGJKAKNSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
87.8 °F - closed cup
閃點(°C)
31 °C - closed cup
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)