Merck
587109
Sigma-Aldrich
氢氧化钕(III) 水合物
99.995% trace metals basis
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Nd(OH)3
CAS号:
分子量:
195.26
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
化驗
99.995% trace metals basis
形狀
powder and chunks
反應適用性
reagent type: catalyst
core: neodymium
SMILES 字串
O[Nd](O)O
InChI
1S/Nd.3H2O/h;3*1H2/q+3;;;/p-3
InChI 密鑰
ZBAQHMBLDSQPHC-UHFFFAOYSA-K
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)