Merck
586757
Sigma-Aldrich
5-氨基酮戊酸-5-13C 盐酸盐
≥99 atom % 13C, ≥99% (CP)
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
H2N13CH2COCH2CH2CO2H · HCl
CAS号:
分子量:
168.58
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.12
同位素純度
≥99 atom % 13C
品質等級
化驗
≥99% (CP)
形狀
solid
mp
156 °C (dec.) (lit.)
質量偏移
M+1
儲存溫度
-10 to -25°C
SMILES 字串
Cl[H].N[13CH2]C(=O)CCC(O)=O
InChI
1S/C5H9NO3.ClH/c6-3-4(7)1-2-5(8)9;/h1-3,6H2,(H,8,9);1H/i3+1;
InChI 密鑰
ZLHFONARZHCSET-FJUFCODESA-N
相关类别
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)