Merck
586668
Sigma-Aldrich
金刚烷-d16
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10D16
CAS号:
分子量:
152.33
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352202
PubChem物質ID:
同位素純度
≥98 atom % D
化驗
≥98% (CP)
形狀
solid
mp
209-212 °C (subl.) (lit.)
質量偏移
M+16
SMILES 字串
[2H]C1([2H])C2([2H])C([2H])([2H])C3([2H])C([2H])([2H])C1([2H])C([2H])([2H])C([2H])(C2([2H])[2H])C3([2H])[2H]
InChI
1S/C10H16/c1-7-2-9-4-8(1)5-10(3-7)6-9/h7-10H,1-6H2/t7-,8+,9-,10+/i1D2,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,7D,8D,9D,10D
InChI 密鑰
ORILYTVJVMAKLC-IHRGUYRUSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)