Merck
586293
Sigma-Aldrich
乙醇-17O
20 atom % 17O, 99% (CP)
别名:
酒精-17O
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3CH217O
分子量:
47.07
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352001
PubChem物質ID:
同位素純度
20 atom % 17O
化驗
99% (CP)
分子量
46.27 by atom % calculation (20 atom % 17O)
bp
78 °C (lit.)
密度
0.798 g/mL at 25 °C (lit.)
質量偏移
M+1
SMILES 字串
CC[17OH]
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3/i3+1
InChI 密鑰
LFQSCWFLJHTTHZ-LBPDFUHNSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
55.4 °F - closed cup
閃點(°C)
13 °C - closed cup
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
商品
Sigma-Aldrich.com presents an article concerning MRI/MRS and the use of isotopes in hyperpolarization.
Sigma-Aldrich.com presents an article concerning MRI/MRS and the use of isotopes in hyperpolarization.