Merck
58565
Sigma-Aldrich
异丁基锂 溶液
technical, ~16% in heptane (~1.7 M)
别名:
2-甲基-1-丙基锂
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3)2CHCH2Li
CAS号:
分子量:
64.06
Beilstein:
4450775
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
等級
technical
品質等級
濃度
~16% in heptane (~1.7 M)
密度
0.69 g/mL at 20 °C
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
[Li]CC(C)C
InChI
1S/C4H9.Li/c1-4(2)3;/h4H,1H2,2-3H3;
InChI 密鑰
YZLMQRULZXAMEC-UHFFFAOYSA-N
訊號詞
Danger
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3 - Water-react 1
標靶器官
Respiratory system
安全危害
儲存類別代碼
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
24.8 °F - closed cup
閃點(°C)
-4.0 °C - closed cup
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)