Merck
579890
Sigma-Aldrich
Fmoc-Asn-OH-15N2
98 atom % 15N
别名:
N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)-L-asparagine-15N2, L-Asparagine-15N2, α-N-Fmoc derivative
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
H215NCOCH2CH(15NH-Fmoc)CO2H
分子量:
356.34
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
同位素純度
98 atom % 15N
形狀
solid
光學活性
[α]20/D -13°, c = 1 in DMF
技術
bio NMR: suitable
mp
190 °C (lit.)
應用
peptide synthesis
官能基
Fmoc
質量偏移
M+2
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
[15NH2]C(=O)C[C@H]([15NH]C(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C19H18N2O5/c20-17(22)9-16(18(23)24)21-19(25)26-10-15-13-7-3-1-5-11(13)12-6-2-4-8-14(12)15/h1-8,15-16H,9-10H2,(H2,20,22)(H,21,25)(H,23,24)/t16-/m0/s1/i20+1,21+1
InChI 密鑰
YUGBZNJSGOBFOV-DXEDVVLISA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)