Merck
579785
Sigma-Aldrich
Boc-L-天冬酰胺-α-胺-15N
98 atom % 15N
别名:
N-(叔丁氧羰基)-L-天冬酰胺-15N1(胺-15N), L-天冬酰胺-15N1 (胺-15N), α-N-t-Boc 衍生物
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
H2NCOCH2CH(15NH-Boc)CO2H
分子量:
233.23
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352108
PubChem物質ID:
同位素純度
98 atom % 15N
形狀
solid
光學活性
[α]20/D -7.3°, c = 2 in DMF
技術
bio NMR: suitable
mp
175 °C (dec.) (lit.)
應用
peptide synthesis
官能基
Boc
質量偏移
M+1
SMILES 字串
CC(C)(C)OC(=O)[15NH][C@@H](CC(N)=O)C(O)=O
InChI
1S/C9H16N2O5/c1-9(2,3)16-8(15)11-5(7(13)14)4-6(10)12/h5H,4H2,1-3H3,(H2,10,12)(H,11,15)(H,13,14)/t5-/m0/s1/i11+1
InChI 密鑰
FYYSQDHBALBGHX-NPNNMFHTSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)