Merck
576824
Sigma-Aldrich
银铜合金
nanopowder, <100 nm particle size
别名:
CuAg25
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CuAg25
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
形狀
nanopowder
成份
Ag, ~97.5%
Cu, ~2.5%
粒徑
<100 nm
SMILES 字串
[Cu].[Ag]
InChI
1S/Ag.Cu
InChI 密鑰
NEIHULKJZQTQKJ-UHFFFAOYSA-N
相关类别
一般說明
涂覆有机涂层,以便分散于有机溶剂中。
法律資訊
Product of Engi-Mat Co.
象形圖
Environment
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 3
1 of 3