Merck
570796
Sigma-Aldrich
碘代聚苯乙烯
1 % cross-linked with divinylbenzene
别名:
聚(碘苯乙烯)
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
23151817
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
形狀
solid
品質等級
交聯
1 % cross-linked with divinylbenzene
反應適用性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
SMILES 字串
Ic1ccccc1.C=Cc2ccccc2.C=Cc3ccc(C=C)cc3
InChI
1S/C10H10.C8H8.C6H5I/c1-3-9-5-7-10(4-2)8-6-9;1-2-8-6-4-3-5-7-8;7-6-4-2-1-3-5-6/h3-8H,1-2H2;2-7H,1H2;1-5H
InChI 密鑰
YCGZYUFXRPSAFI-UHFFFAOYSA-N
相关类别
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)