描述
Carbon Content: ≥4.60%
Loading (active): ≥0.92 mmol/g
品質等級
形狀
solid
表面積
500 m2/g
粒徑
200-400 mesh
孔徑
60 Å pore size
SMILES 字串
CCCCC(O)=O.[SiH4]
InChI
1S/C5H10O2.H4Si/c1-2-3-4-5(6)7;/h2-4H2,1H3,(H,6,7);1H4
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3