化驗
97%
折射率
n20/D 1.515 (lit.)
bp
68-72 °C/0.3 mmHg (lit.)
密度
1.157 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
chloro
ester
phenyl
SMILES 字串
CCOC(=O)C(Cl)c1ccccc1
InChI
1S/C10H11ClO2/c1-2-13-10(12)9(11)8-6-4-3-5-7-8/h3-7,9H,2H2,1H3
InChI 密鑰
XXRLJXZVZZXDPP-UHFFFAOYSA-N
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
>230.0 °F - closed cup
閃點(°C)
> 110 °C - closed cup
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter