Merck
560375
Sigma-Aldrich
PSS-(3-巯基)丙基-七异丁基取代
别名:
1-(3-巯基)丙基-3,5,7,9,11,13,15-异丁基五环[9.5.1.13,9.15,15.17,13]八硅氧烷, POSS®-巯基丙基-异丁基取代, 巯基丙基异丁基-POSS®
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C31H70O12SSi8
分子量:
891.63
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
mp
230-235 °C (lit.)
SMILES 字串
CC(C)C[Si]12O[Si]3(CCCS)O[Si]4(CC(C)C)O[Si](CC(C)C)(O1)O[Si]5(CC(C)C)O[Si](CC(C)C)(O2)O[Si](CC(C)C)(O3)O[Si](CC(C)C)(O4)O5
InChI
1S/C31H70O12SSi8/c1-25(2)18-46-32-45(17-15-16-44)33-47(19-26(3)4)37-49(35-46,21-28(7)8)41-52(24-31(13)14)42-50(36-46,22-29(9)10)38-48(34-45,20-27(5)6)40-51(39-47,43-52)23-30(11)12/h25-31,44H,15-24H2,1-14H3
InChI 密鑰
CYGQPMMZQIQYKC-UHFFFAOYSA-N
相关类别
法律資訊
POSS is a registered trademark of Hybrid Plastics, Inc.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)