Merck
55788
Sigma-Aldrich
Nα-Fmoc-Nε-Dabcyl-L-赖氨酸
technical, ≥90% (HPLC)
别名:
Nε-4-[4-(二甲氨基)苯偶氮基)苯甲酰基]-Nα-Fmoc-L-赖氨酸, Fmoc-Lys(Dabcyl)-OH
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C36H37N5O5
分子量:
619.71
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
等級
technical
化驗
≥90% (HPLC)
反應適用性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
應用
peptide synthesis
官能基
Fmoc
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CN(C)c1ccc(cc1)\N=N\c2ccc(cc2)C(=O)NCCCC[C@H](NC(=O)OCC3c4ccccc4-c5ccccc35)C(O)=O
InChI
1S/C36H37N5O5/c1-41(2)27-20-18-26(19-21-27)40-39-25-16-14-24(15-17-25)34(42)37-22-8-7-13-33(35(43)44)38-36(45)46-23-32-30-11-5-3-9-28(30)29-10-4-6-12-31(29)32/h3-6,9-12,14-21,32-33H,7-8,13,22-23H2,1-2H3,(H,37,42)(H,38,45)(H,43,44)/b40-39+/t33-/m0/s1
InChI 密鑰
FPOPWTDBGMLRNG-JEFPPREJSA-N
其他說明
合成荧光蛋白酶底物的结构单元
相關產品
产品编号
说明
价格
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
Q.M. Wang et al.
Antiviral Chem. Chemother., 8, 303-303 (1997)
Automated Synthesis of Fluorogenic Protease Substrates: Design of Probes for Alzheimers Disease-Associated Proteases.
Wang, G.T., et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 2, 1665-1665 (1992)