Merck
557730
Sigma-Aldrich
2,3-二甲氧基苯硼酸
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H3(OCH3)2B(OH)2
CAS号:
分子量:
181.98
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
97%
mp
67-71 °C (lit.)
SMILES 字串
COc1cccc(B(O)O)c1OC
InChI
1S/C8H11BO4/c1-12-7-5-3-4-6(9(10)11)8(7)13-2/h3-5,10-11H,1-2H3
InChI 密鑰
VREWSCMOGIXMDQ-UHFFFAOYSA-N
一般說明
含有不定量的酸酐
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)