About This Item
线性分子式:
ClCH2CH=CHB(OH)2
CAS号:
分子量:
120.34
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
推荐产品
化驗
≥95%
形狀
solid
mp
110-113 °C (dec.) (lit.)
官能基
chloro
SMILES 字串
[H]\C(CCl)=C(\[H])B(O)O
InChI
1S/C3H6BClO2/c5-3-1-2-4(6)7/h1-2,6-7H,3H2/b2-1+
InChI 密鑰
JMTGSXGIIONQHI-OWOJBTEDSA-N
應用
- Reactant for Suzuki-Miyaura cross-coupling reaction
其他說明
含有不定量的酸酐
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3