About This Item
经验公式(希尔记法):
C13H12O4
CAS号:
分子量:
232.23
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
推荐产品
化驗
97%
形狀
solid
mp
179-181 °C (lit.)
官能基
ketone
SMILES 字串
O=C1CC(CC(=O)C1)c2ccc3OCOc3c2
InChI
1S/C13H12O4/c14-10-3-9(4-11(15)6-10)8-1-2-12-13(5-8)17-7-16-12/h1-2,5,9H,3-4,6-7H2
InChI 密鑰
BNXUYPAIVILSTN-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3