About This Item
线性分子式:
(ClCH2)2C6H2(OCH3)OCH2CH(C2H5)(CH2)3CH3
CAS号:
分子量:
333.29
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
推荐产品
化驗
98%
SMILES 字串
CCCCC(CC)COc1cc(CCl)c(OC)cc1CCl
InChI
1S/C17H26Cl2O2/c1-4-6-7-13(5-2)12-21-17-9-14(10-18)16(20-3)8-15(17)11-19/h8-9,13H,4-7,10-12H2,1-3H3
InChI 密鑰
TXAVEVGYOGQVAN-UHFFFAOYSA-N
應用
导电聚合物前体。
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
商品
Light-Emitting Polymers