Merck
535990
Sigma-Aldrich
4-(三氟甲氧基)碘苯
97%
别名:
1-碘-4-三氟甲氧基苯, 4-碘-α,α,α-三氟甲氧基苯
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
IC6H4OCF3
分子量:
288.01
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
97%
折射率
n20/D 1.504 (lit.)
bp
177-179 °C (lit.)
密度
1.84 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
fluoro
iodo
SMILES 字串
FC(F)(F)Oc1ccc(I)cc1
InChI
1S/C7H4F3IO/c8-7(9,10)12-6-3-1-5(11)2-4-6/h1-4H
InChI 密鑰
RTUDBROGOZBBIC-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
172.0 °F - closed cup
閃點(°C)
77.8 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)