535826
2-(4,6-二苯基-1,3,5-三嗪-2-基)-5-己基氧基-苯酚
别名:
2,4-Diphenyl-6-[2-hydroxy-4-(hexyloxy)phenyl]-1,3,5-triazine, 2-(2-Hydroxy-4-hexyloxyphenyl)-4,6-diphenyl-1,3,5-triazine, 2-[4-(Hexyloxy)-2-hydroxyphenyl]-4,6-diphenyl-1,3,5-triazine
登录查看公司和协议定价
所有图片(2)
About This Item
经验公式(希尔记法):
C27H27N3O2
CAS号:
分子量:
425.52
Beilstein:
9294274
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
推荐产品
mp
147-151 °C (lit.)
溶解度
methyl methacrylate: 15 mg/mL at 20 °C
methylene chloride: 169 mg/mL at 20 °C
chloroform: 254 mg/mL at 20 °C
toluene: 51 mg/mL at 20 °C
SMILES 字串
CCCCCCOc1ccc(c(O)c1)-c2nc(nc(n2)-c3ccccc3)-c4ccccc4
InChI
1S/C27H27N3O2/c1-2-3-4-11-18-32-22-16-17-23(24(31)19-22)27-29-25(20-12-7-5-8-13-20)28-26(30-27)21-14-9-6-10-15-21/h5-10,12-17,19,31H,2-4,11,18H2,1H3
InChI 密鑰
LEVFXWNQQSSNAC-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
挥发性极低的紫外线吸收剂和稳定剂。
可使聚碳酸酯和聚酯达到比传统苯并三唑紫外线吸收剂更佳的耐候性。低螯合趋势使其可以用在含有残留催化剂的聚合物配方中。
可使聚碳酸酯和聚酯达到比传统苯并三唑紫外线吸收剂更佳的耐候性。低螯合趋势使其可以用在含有残留催化剂的聚合物配方中。
危險聲明
防範說明
危險分類
Aquatic Chronic 4
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1