化驗
96%
bp
91-93 °C/2 mmHg (lit.)
mp
26-29 °C (lit.)
官能基
bromo
ether
SMILES 字串
Brc1ccc(cc1)C2CO2
InChI
1S/C8H7BrO/c9-7-3-1-6(2-4-7)8-5-10-8/h1-4,8H,5H2
InChI 密鑰
NNINSLOEPXEZOZ-UHFFFAOYSA-N
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
102.0 °F - closed cup
閃點(°C)
38.89 °C - closed cup