About This Item
线性分子式:
CH3OC6H3(Br)CH2ZnCl
CAS号:
分子量:
300.90
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
推荐产品
品質等級
濃度
0.5 M in THF
官能基
bromo
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
COc1ccc(Br)cc1C[Zn]Cl
InChI
1S/C8H8BrO.ClH.Zn/c1-6-5-7(9)3-4-8(6)10-2;;/h3-5H,1H2,2H3;1H;/q;;+1/p-1
InChI 密鑰
RYJPUAHIDAORNN-UHFFFAOYSA-M
法律資訊
Rieke® Metals, Inc. 产品 ®Rieke Metals, Inc. 的注册商标
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system, Respiratory system
安全危害
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
1.0 °F - closed cup
閃點(°C)
-17.2 °C - closed cup