Merck
532797
Sigma-Aldrich
4,4,5,5,6,6,7,7,7-九氟-1-庚醇
97%
别名:
3-全氟丁基丙醇
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CF3(CF2)3(CH2)3OH
CAS号:
分子量:
278.12
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
折射率
n20/D 1.327 (lit.)
bp
163-164 °C (lit.)
密度
1.528 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
OCCCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H7F9O/c8-4(9,2-1-3-17)5(10,11)6(12,13)7(14,15)16/h17H,1-3H2
InChI 密鑰
OVBNEUIFHDEQHD-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
170.0 °F - closed cup
閃點(°C)
76.67 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter