Merck
532495
Sigma-Aldrich
5-氨基-2-氯苯甲酸
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
H2NC6H3(Cl)CO2H
CAS号:
分子量:
171.58
Beilstein:
2090422
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352106
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
97%
反應適用性
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
184-188 °C (lit.)
應用
peptide synthesis
SMILES 字串
Nc1ccc(Cl)c(c1)C(O)=O
InChI
1S/C7H6ClNO2/c8-6-2-1-4(9)3-5(6)7(10)11/h1-3H,9H2,(H,10,11)
InChI 密鑰
GVCFFVPEOLCYNN-UHFFFAOYSA-N
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)