Merck
532339
Sigma-Aldrich
4-甲苯磺酰肼,聚合物键合型
100-200 mesh, extent of labeling: 1.0-2.0 mmol/g loading, 1 % cross-linked with divinylbenzene
别名:
聚苯乙烯磺酰肼树脂
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352125
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
交聯
1 % cross-linked with divinylbenzene
反應適用性
reaction type: solution phase peptide synthesis
標籤範圍
1.0-2.0 mmol/g loading
粒徑
100-200 mesh
官能基
hydrazine
SMILES 字串
[X]Cc1ccc(cc1)[S](=O)(=O)NN
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)