Merck
526037
Sigma-Aldrich
环戊基甲醛
95%
别名:
环戊基甲醛, 环戊烷甲醛, 环戊甲醛, 环戊醛, 甲酰基环戊烷
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C5H9CHO
CAS号:
分子量:
98.14
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
95%
包含
0.1% hydroquinone as stabilizer
折射率
n20/D 1.4430 (lit.)
bp
140-141 °C (lit.)
密度
0.919 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
aldehyde
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
[H]C(=O)C1CCCC1
InChI
1S/C6H10O/c7-5-6-3-1-2-4-6/h5-6H,1-4H2
InChI 密鑰
VELDYOPRLMJFIK-UHFFFAOYSA-N
相关类别
一般說明
环戊烷甲醛可由环己烯与过硫酸盐通过铜催化的氧化而制得。它也可由硫酸汞和环己烯合成。
應用
环戊烷甲醛可被用于合成:
  • D,L-反式-2-环戊基亚甲基-1-亚硝基-1-(2-羟基环己基)肼
  • 5-环戊基-5-羟基-2-戊烯酸乙酯
  • 3-环烯基-3-羟基-2-乙烯基丙酸乙酯
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
82.9 °F - closed cup
閃點(°C)
28.3 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Cyclopentanecarboxaldehyde.
Grummitt O, et al.
Organic Syntheses, 26-26 null
The Synthesis of Some δ-Lactones of α,β,δ-Trihydroxy Acids1.
English Jr J, et al.
Journal of the American Chemical Society, 73(2), 615-618 (1951)
2-Hydroxycyclohexylhydrazines. II. 1 Reaction with Nitrous Acid.
Taguchi T, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 29(5), 1104-1106 (1964)
Mechanism of oxidation of the 2-hydroxycyclohexyl radical to cyclopentanecarbaldehyde by copper ions in aqueous solutions.
Masarwa M, et al.
Inorganic Chemistry, 30(8), 1849-1854 (1991)