Merck
523097
Sigma-Aldrich
5-氟-2-甲氧基苯甲酸
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
FC6H3(OCH3)CO2H
CAS号:
分子量:
170.14
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352106
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
solid
反應適用性
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
87-91 °C (lit.)
應用
peptide synthesis
SMILES 字串
COc1ccc(F)cc1C(O)=O
InChI
1S/C8H7FO3/c1-12-7-3-2-5(9)4-6(7)8(10)11/h2-4H,1H3,(H,10,11)
InChI 密鑰
WPXFJBPJUGMYOD-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)