Merck
52045
Sigma-Aldrich
六环烯
≥97.0% (NT)
别名:
1,4,7,10,13,16-六氮杂环十八烷
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C12H30N6
CAS号:
分子量:
258.41
Beilstein:
1105038
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
≥97.0% (NT)
形狀
solid
mp
147-152 °C
SMILES 字串
C1CNCCNCCNCCNCCNCCN1
InChI
1S/C12H30N6/c1-2-14-5-6-16-9-10-18-12-11-17-8-7-15-4-3-13-1/h13-18H,1-12H2
InChI 密鑰
RVJABZUDCPZPPM-UHFFFAOYSA-N
其他說明
18-冠-6 的氮类似物,其中的仲胺作为过渡金属阳离子的绝佳电子供体。综述
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
D.H. Busch
Accounts of Chemical Research, 11, 392-392 (1978)