Merck
518247
Sigma-Aldrich
硝酸钐(III) 六水合物
99.999% trace metals basis
别名:
三硝酸钐, 三硝酸钐(III)六水合物
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Sm(NO3)3 · 6H2O
CAS号:
分子量:
444.47
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
化驗
99.999% trace metals basis
形狀
crystalline
反應適用性
reagent type: catalyst
core: samarium
雜質
≤20 ppm Trace Rare Earth Analysis
SMILES 字串
[Sm+3].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/3NO3.6H2O.Sm/c3*2-1(3)4;;;;;;;/h;;;6*1H2;/q3*-1;;;;;;;+3
InChI 密鑰
HDCOFJGRHQAIPE-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
Flame over circleExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
5.1B - Oxidizing hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)