Merck
517887
Sigma-Aldrich
反式-4-苯基-3-丁烯-2-酮-d10
97 atom % D
别名:
亚苄基丙酮-d10, 苄叉丙酮-d10
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6D5CD=CDCOCD3
分子量:
156.25
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352202
PubChem物質ID:
同位素純度
97 atom % D
bp
260-262 °C (lit.)
mp
39-42 °C (lit.)
質量偏移
M+10
SMILES 字串
[2H]c1c([2H])c([2H])c(c([2H])c1[2H])C(\[2H])=C(/[2H])C(=O)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C10H10O/c1-9(11)7-8-10-5-3-2-4-6-10/h2-8H,1H3/b8-7+/i1D3,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D
InChI 密鑰
BWHOZHOGCMHOBV-ZLPBFNINSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
訊號詞
Danger
危險分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
儲存類別代碼
4.1B - Flammable solid hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)