Merck
514667
Sigma-Aldrich
4′-(二甲基氨基)-2,2,2-三氟苯乙酮
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3)2NC6H4COCF3
CAS号:
分子量:
217.19
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
97%
mp
72-76 °C (lit.)
官能基
amine
fluoro
ketone
SMILES 字串
CN(C)c1ccc(cc1)C(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C10H10F3NO/c1-14(2)8-5-3-7(4-6-8)9(15)10(11,12)13/h3-6H,1-2H3
InChI 密鑰
NDKSWWUQHXZADC-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Platinum-catalyzed enantioselective hydrogenation of aryl-substituted trifluoroacetophenones.
von Arx M, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 12(22), 3089-3094 (2001)