Merck
514659
Sigma-Aldrich
2,2,2-三氟-2′,4′-二甲氧基苯乙酮
95%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3O)2C6H3COCF3
CAS号:
分子量:
234.17
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
95%
mp
48-52 °C (lit.)
官能基
fluoro
ketone
SMILES 字串
COc1ccc(c(OC)c1)C(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C10H9F3O3/c1-15-6-3-4-7(8(5-6)16-2)9(14)10(11,12)13/h3-5H,1-2H3
InChI 密鑰
SLMOFSKRLCGLIX-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)