化驗
≥95%
mp
214-217 °C (lit.)
官能基
aldehyde
SMILES 字串
COc1ccc(cc1C=O)B(O)O
InChI
1S/C8H9BO4/c1-13-8-3-2-7(9(11)12)4-6(8)5-10/h2-5,11-12H,1H3
InChI 密鑰
YJQDBKGGRPJSOI-UHFFFAOYSA-N
相关类别
應用
Reactant for:
- Copper(I)-mediated cyanation
- Suzuki-Miyaura cross-coupling reactions
- Preparation of biologically and pharmacologically active molecules
其他說明
含不定量的酸酐
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges