化驗
99% trace metals basis
形狀
powder
孔徑
18 Å pore (mesoporous)
mp
>300 °C (lit.)
SMILES 字串
O=[Zr]=O.OS(O)(=O)=O
InChI
1S/H2O4S.2O.Zr/c1-5(2,3)4;;;/h(H2,1,2,3,4);;;
InChI 密鑰
FEDRAWJBXIRHNE-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3