品質等級
交聯
1 % cross-linked with divinylbenzene
反應適用性
reaction type: solution phase peptide synthesis
reactivity: proton reactive
標籤範圍
3.0-4.0 mmol/g loading
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
这种聚合物键合型叔胺可简化有机合成的纯化步骤。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
R.J. Booth et al.
Journal of the American Chemical Society, 119, 4882-4882 (1997)