Merck
493325
Sigma-Aldrich
丙酸钠-1,2-13C2
99 atom % 13C
别名:
丙酸-1,2-13C2 钠盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH313CH213CO2Na
CAS号:
分子量:
98.05
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12142200
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.12
同位素純度
99 atom % 13C
形狀
solid
技術
mass spectrometry (MS): suitable
mp
285-286 °C (lit.)
質量偏移
M+2
SMILES 字串
[Na+].C[13CH2][13C]([O-])=O
InChI
1S/C3H6O2.Na/c1-2-3(4)5;/h2H2,1H3,(H,4,5);/q;+1/p-1/i2+1,3+1;
InChI 密鑰
JXKPEJDQGNYQSM-MEFQWSPQSA-M
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)