Merck
492663
Sigma-Aldrich
甘油三(硬脂酸酯-1-13C)
99 atom % 13C, 98% (CP)
别名:
三硬脂酸甘油脂(羧基-13C3), 甘油三(十八酸酯-1-13C)
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
[CH3(CH2)1613CO2CH2]2CHO213C(CH2)16CH3
分子量:
894.46
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352202
PubChem物質ID:
同位素純度
99 atom % 13C
化驗
98% (CP)
形狀
solid
mp
72-75 °C (lit.)
質量偏移
M+3
SMILES 字串
CCCCCCCCCCCCCCCCC[13C](=O)OCC(CO[13C](=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC)O[13C](=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C57H110O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37-40-43-46-49-55(58)61-52-54(63-57(60)51-48-45-42-39-36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)53-62-56(59)50-47-44-41-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h54H,4-53H2,1-3H3/i55+1,56+1,57+1
InChI 密鑰
DCXXMTOCNZCJGO-FIXLHGMNSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)