Merck
492590
Sigma-Aldrich
尿烷-d5(乙基-d5)
98 atom % D, 98% (CP)
别名:
乙基-d5 氨基甲酸酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
H2NCO2C2D5
CAS号:
分子量:
94.12
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
同位素純度
98 atom % D
品質等級
化驗
98% (CP)
形狀
solid
bp
182-184 °C (lit.)
mp
48.5-50 °C (lit.)
質量偏移
M+5
SMILES 字串
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])OC(N)=O
InChI
1S/C3H7NO2/c1-2-6-3(4)5/h2H2,1H3,(H2,4,5)/i1D3,2D2
InChI 密鑰
JOYRKODLDBILNP-ZBJDZAJPSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形圖
Exclamation markHealth hazard
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B
儲存類別代碼
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
197.6 °F - closed cup
閃點(°C)
92 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges