Merck
492418
Sigma-Aldrich
DL-亮氨酸-1-13C
99 atom % 13C
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3)2CHCH2CH(NH2)13CO2H
CAS号:
分子量:
132.17
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352202
PubChem物質ID:
同位素純度
99 atom % 13C
品質等級
形狀
solid
mp
293-296 °C (subl.) (lit.)
質量偏移
M+1
SMILES 字串
CC(C)CC(N)[13C](O)=O
InChI
1S/C6H13NO2/c1-4(2)3-5(7)6(8)9/h4-5H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)/i6+1
InChI 密鑰
ROHFNLRQFUQHCH-PTQBSOBMSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)