Merck
491942
Sigma-Aldrich
溴代环戊烷-d9
reagent grade, ≥98 atom % D, ≥99% (CP)
别名:
环戊基溴-d9
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C5D9Br
CAS号:
分子量:
158.08
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.12
等級
reagent grade
同位素純度
≥98 atom % D
化驗
≥99% (CP)
折射率
n20/D 1.488 (lit.)
bp
137-139 °C (lit.)
密度
1.473 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
pharmaceutical
質量偏移
M+9
SMILES 字串
[2H]C1([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])(Br)C1([2H])[2H]
InChI
1S/C5H9Br/c6-5-3-1-2-4-5/h5H,1-4H2/i1D2,2D2,3D2,4D2,5D
InChI 密鑰
BRTFVKHPEHKBQF-UHUJFCCWSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形圖
Flame
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Flam. Liq. 3
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
107.6 °F - closed cup
閃點(°C)
42.00 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)